Learn More
Triisopropylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.90€ - 276.38€
Identifiants chimiques
CAS 6485-79-6
Formule moléculaire C9H22Si
Poids moléculaire (g/mol) 158.36
Numéro MDL MFCD00009657
Clé InChI YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
CID PubChem 6327611
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11302157
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09585.06
5 g
27.90€
5g
11312157
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09585.14
25 g
92.29€
25g
11322157
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09585.22
100 g
276.38€
100g
Description
Description
Triisopropylsilane is used as a protecting group in peptide synthesis and is also used as a reducing agent for the selective reduction of anomeric C-phenyl ketals. It is used in the selective silylation of primary hydroxyl groups without affecting the secondary hydroxyl group. It is used in the preparation of anti-1,2-diols catalyzed by a Ni(O) N-heterocyclic carbine complex with high diastereoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triisopropylsilane est utilisé comme groupe protecteur dans la synthèse des peptides et comme agent réducteur pour la réduction sélective des cétales C-phényl anomériques. Il est utilisé dans la silylation sélective des groupes hydroxyles primaires sans affecter le groupe hydroxyle secondaire. Il est utilisé dans la préparation des anti-1,2-diols catalysés par un complexe Ni(O) de carbènes N-hétérocyclique avec haute diastéréosélectivité.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
6485-79-6
158.36
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
6327611
C9H22Si
MFCD00009657
triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Spécification
166°C
6485-79-6
[(CH3)2CH]3SiH
UN1993
35°C (95°F)
Immiscible with water.
CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
158.36
158.36
Mild
0.773
Triisopropylsilane
C9H22Si
MFCD00009657
1733718
triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
tris(propan-2-yl)silane
6327611
98%
1.434
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante