Learn More
Triisopropylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11322157
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11322157
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L09585.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6485-79-6 | C9H22Si | 158.36 g/mol
Triisopropylsilane is used as a protecting group in peptide synthesis and is also used as a reducing agent for the selective reduction of anomeric C-phenyl ketals. It is used in the selective silylation of primary hydroxyl groups without affecting the secondary hydroxyl group. It is used in the preparation of anti-1,2-diols catalyzed by a Ni(O) N-heterocyclic carbine complex with high diastereoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triisopropylsilane est utilisé comme groupe protecteur dans la synthèse des peptides et comme agent réducteur pour la réduction sélective des cétales C-phényl anomériques. Il est utilisé dans la silylation sélective des groupes hydroxyles primaires sans affecter le groupe hydroxyle secondaire. Il est utilisé dans la préparation des anti-1,2-diols catalysés par un complexe Ni(O) de carbènes N-hétérocyclique avec haute diastéréosélectivité.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6485-79-6
Formule moléculaire C9H22Si
Poids moléculaire (g/mol) 158.36
Numéro MDL MFCD00009657
Clé InChI YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
CID PubChem 6327611
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Spécification
Point d’ébullition 166°C
Nom chimique ou matériau Triisopropylsilane
Quantité 100 g
Formule linéaire [(CH3)2CH]3SiH
Numéro UN UN1993
Beilstein 1733718
Point d’éclair 35°C (95°F)
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Nom IUPAC tris(propan-2-yl)silane
Poids de la formule 158.36
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.434
Densité 0.773
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisopropylsilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Triisopropylsilane