Learn More
Borate cyclique de triisopropanolamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
175.88€ - 691.44€
Identifiants chimiques
CAS 101-00-8
Formule moléculaire C9H18BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 199.06
Numéro MDL MFCD03791298
Clé InChI IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 225550
Nom IUPAC 3,7,10-triméthyle-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo[3.3.3]undécane
SMILES B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10247500
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
269241000
100 g Flacon en verre
175.88€
100g
10723275
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
269245000
500 g Flacon en verre
691.44€
500g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Triisopropanolamine cyclic borate
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Borate cyclique de triisopropanolamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals