Learn More
Borate cyclique de triisopropanolamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10247500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10247500
Marque: Thermo Scientific Acros 269241000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 101-00-8 | C9H18BNO3 | 199.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-00-8
Formule moléculaire C9H18BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 199.06
Numéro MDL MFCD03791298
Clé InChI IWKGJTDSJPLUCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropanolamine cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, borester 21, triisopropanolamine borate, boric acid, tris 1-amino-2-propyl ester, 2-propanol, 1,1',1-nitrilotri-, cyclic borate, 3,7,10-trimethyl-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo 3.3.3 undecane, 2,8,9-trioxa-5-aza-1-borabicyclo 3.3.3 undecane, 3,7,10-trimethyl, triisopropanolamineborate
CID PubChem 225550
Nom IUPAC 3,7,10-triméthyle-4,6,11-trioxa-1-aza-5-borabicyclo[3.3.3]undécane
SMILES B12OC(CN(CC(O1)C)CC(O2)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisopropanolamine cyclic borate
Point de fusion 150°C to 157°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Poids de la formule 199.06
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Blocs cristallins et aiguilles