Learn More
Triisobutylaluminium, solution 1,1M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10301753
Triisobutylaluminium, solution 1,1M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10301753
800 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10301753
Marque: Thermo Scientific Acros 185428000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Acide de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-99-2, 108-88-3
Formule moléculaire C12H27Al
Poids moléculaire (g/mol) 198.33
Numéro MDL MFCD00008929
Clé InChI MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisobutylaluminum, triisobutylaluminium, aluminum, tris 2-methylpropyl, tibal, triisobutylalane, triisobutyl aluminum, aluminum, triisobutyl, tris isobutyl alane, tris isobutyl aluminum, unii-09p2thv2x4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 16682931
Nom IUPAC tris(2-methylpropyl)alumane
SMILES CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triisobutylaluminium
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 1.1M Solution in Toluene
Formule linéaire [(CH3)2CHCH2]3Al
Fieser 09,486
Densité 0.8400g/mL
Merck Index 10, 316
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with aromatic and aliphatic hydrocarbons
Poids de la formule 198.33
Pourcentage de pureté 24.5 to 25.5% (on Al basis)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.84
Quantité 800 mL
Point d’éclair 4°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467686 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number185421000,185428000
Numéro de lotA0467687 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number185421000,185428000
Numéro de lotA0465308 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2024 Catalog Number185421000,185428000
Numéro de lotA0465307 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2024 Catalog Number185421000,185428000
Numéro de lotA0459500 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/01/2024 Catalog Number185421000,185428000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Triisobutylaluminium, solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Nom du produit
Triisobutylaluminium, solution 1,1M dans le toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >