Learn More
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10265940
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10265940
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10265940
Marque: Thermo Scientific Acros 173050050
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 421-83-0
Formule moléculaire CClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.51
Numéro MDL MFCD00007451
Clé InChI GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2clAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 79000
Nom IUPAC chlorure de trifluorométhanesulfonyle
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonyl chloride
Couleur Incolore
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 29.0°C to 32.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3SO2Cl
Indice de réfraction 1.3330 to 1.3350
Quantité 5 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 168.52
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0451174 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog Number173051000,173050050,173050250
Numéro de lotA0441869 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2023 Catalog Number173051000,173050050,173050250
Numéro de lotA0400359 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number173051000,173050050,173050250
Numéro de lotA0392797 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number173051000,173050050,173050250
Numéro de lotA0406467 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number173051000,173050050,173050250
compliance-icons
Identifiant produit
  • Trifluoromethanesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Trifluoromethanesulphonyl chloride
Nom du produit
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >