Learn More
Chlorure de trifluorométhanesulfonyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10661735 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10661735
Marque: Thermo Scientific Acros 173050250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 421-83-0
Formule moléculaire CClF3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.51
Numéro MDL MFCD00007451
Clé InChI GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
CID PubChem 79000
Nom IUPAC chlorure de trifluorométhanesulfonyle
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoromethanesulfonyl chloride
Couleur Incolore
Densité 1.5800g/mL
Point d’ébullition 29.0°C to 32.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3SO2Cl
Indice de réfraction 1.3330 to 1.3350
Quantité 25 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Gravité spécifique 1.58
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 168.52
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide