Learn More
α,α,α-trifluoroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
27.70€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS | 434-45-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 174.12 |
Numéro MDL | MFCD00000420 |
Clé InChI | KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09 |
CID PubChem | 9905 |
Nom IUPAC | 2,2,2-trifluoro-1-phényléthanone |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10001640
|
Thermo Scientific Acros
148350050 |
5 g | Flacon en verre |
27.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10676152
|
Thermo Scientific Acros
148350250 |
25 g | Flacon en verre |
81.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10648054
|
Thermo Scientific Acros
148351000 |
100 g | Flacon en verre |
228.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
434-45-7 | |
174.12 | |
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N | |
9905 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F |
C8H5F3O | |
MFCD00000420 | |
trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09 | |
2,2,2-trifluoro-1-phényléthanone |
Spécification
α, α, α-Trifluoroacetophenone | |
98.5 | |
-40.0°C | |
1.2400g/mL | |
41°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5COCF3 | |
MFCD00000420 | |
1.24 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F | |
174.12 | |
174.12 | |
Liquide |
434-45-7 | |
100.0 | |
Incolore à jaune | |
165.0°C to 166.0°C | |
Authentique | |
C8H5F3O | |
1.4580 to 1.4600 | |
01,1226; 03,308 | |
trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09 | |
KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-trifluoro-1-phényléthanone | |
9905 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 207-103-1
RUO – Research Use Only