Learn More
α,α,α-trifluoroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10001640
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 434-45-7
Formule moléculaire C8H5F3O
Poids moléculaire (g/mol) 174.12
Numéro MDL MFCD00000420
Clé InChI KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
CID PubChem 9905
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-phényléthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau α, α, α-Trifluoroacetophenone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -40.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2400g/mL
Point d’ébullition 165.0°C to 166.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COCF3
Indice de réfraction 1.4580 to 1.4600
Quantité 5 g
Fieser 01,1226; 03,308
Gravité spécifique 1.24
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 174.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: alpha,alpha,alpha-Trifluoroacetophenone