Learn More
Acide trifluoroacétique, additif éluant pour LC-MS, Honeywell Fluka™
Additif éluant pour LC-MS
620.92€ - 2973.73€
Identifiants chimiques
CAS | 76-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2HF3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.02 |
Numéro MDL | MFCD00004169 |
Clé InChI | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
CID PubChem | 6422 |
ChEBI | CHEBI:45892 |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15618400
|
Honeywell-Fluka
40967-10ML |
10 ml | Ampoule |
620.92€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15665440
|
Honeywell-Fluka
40967-5X10ML |
5 x 10 ml | Ampoule | N/A | N/A | N/A | |||||
15655440
|
Honeywell-Fluka
40967-1L |
1 L | Flacon en verre |
2973.73€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
76-05-1 | |
114.02 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
6422 | |
OC(=O)C(F)(F)F |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
CHEBI:45892 |
Spécification
0,025 max. à 320 nm, 0,03 max. à 300 nm, 0,04 max. à 290 nm, 0,05 max. à 280 nm, 0,1 max. à 270 nm, 0,9 max. à 260 nm | |
Eluent additive for LC-MS | |
-15,4°C (littérature) | |
100.0000% | |
CF3COOH | |
UN2699 | |
trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova | |
OC(=O)C(F)(F)F | |
114.02 | |
CHEBI:45892 | |
>99% | |
1,489 g/ml à 20°C (lit.) | |
3,9 (par rapport à l’air) |
Trifluoroacetic acid | |
76-05-1 | |
72°C | |
C2HF3O2 | |
MFCD00004169 | |
742035 | |
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N | |
acide trifluoroacétique | |
6422 | |
114.02 | |
LC-MS | |
100°C | |
97,5 mmHg (20°C) |
Sécurité et traitement
P273-P280-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'shelfLife' : 360 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage : 3 :I ; Nom d’expédition approprié :Acide trifluoroacétique
missing translation for 'einecsNumber' : 200-929-3
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-929-3
Recommended Storage : Temp. ambiante
- Trifluoroacetic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.