Learn More
Acide trifluoroacétique, additif éluant pour LC-MS, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
5 x 10 ml
1 L
Conditionnement:
Ampoule
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
1L
5 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0,025 max. à 320 nm, 0,03 max. à 300 nm, 0,04 max. à 290 nm, 0,05 max. à 280 nm, 0,1 max. à 270 nm, 0,9 max. à 260 nm |
| Nom chimique ou matériau | Trifluoroacetic acid |
| Note relative au nom | Eluent additive for LC-MS |
| Point de fusion | -15,4°C (littérature) |
| Point d’ébullition | 72°C |
| % max. CAS | 100.0000% |
| Formule linéaire | CF3COOH |
| Numéro UN | UN2699 |
| Beilstein | 742035 |
| Nom IUPAC | Acide 2,2,2-trifluoroacétique |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Trifluoroacetic acid
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.