Learn More
Triéthylamine, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Triethylamine |
Point de fusion | -115.0°C |
Densité | 0.7280g/mL |
Point d’ébullition | 90.0°C |
Point d’éclair | −11°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (C2H5)3N |
Indice de réfraction | 1.3990 to 1.4010 |
Quantité | 1 L |
Afficher plus |
Nom du produit
Triéthylamine, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu