Learn More
Phosphate de tributyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
70.05€ - 445.22€
Identifiants chimiques
CAS 126-73-8
Formule moléculaire C12H27O4P
Poids moléculaire (g/mol) 266.32
Numéro MDL MFCD00009436
Clé InChI STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
CID PubChem 31357
ChEBI CHEBI:35019
Nom IUPAC Phosphate de tributyle
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10173990
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
169930010
1 L Flacon en verre
70.05€
1L
10337540
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
169930025
2.5 L Flacon en verre
123.62€
2.50L
11975141
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
169930100
10 L Baril métallique
445.22€
10L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
126-73-8
266.32
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
31357
Phosphate de tributyle
C12H27O4P
MFCD00009436
tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
CHEBI:35019
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Spécification
Tributyl phosphate
126-73-8
0.9790g/mL
146°C
99% min. (GC)
[CH3(CH2)3O]3P(O)
MFCD00009436
15,9781
tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Phosphate de tributyle
31357
3.5 mPa.s (25°C)
99+%
99%
-79.0°C
289.0°C
Authentique
C12H27O4P
1.4230 to 1.4250
01,II,397
0.979
Solubility in water: 0.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,ethers,benzene,,carbon disulfide and most organic solvents
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
266.32
CHEBI:35019
266.32
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer le cancer.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Porter un
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-800-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TC7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Tributyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.