Learn More
Phosphate de tributyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11975141
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Conformément aux réglementations de contrôle des exportations de la République fédérale d'Allemagne et à l'Association allemande des sociétés chimiques (VCI), tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Conformément aux réglementations de contrôle des exportations de la République fédérale d'Allemagne et à l'Association allemande des sociétés chimiques (VCI), tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-73-8
Formule moléculaire C12H27O4P
Poids moléculaire (g/mol) 266.32
Numéro MDL MFCD00009436
Clé InChI STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate de
CID PubChem 31357
ChEBI CHEBI:35019
Nom IUPAC tributyl phosphate
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyl phosphate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -79.0°C
Densité 0.9790g/mL
Point d’ébullition 289.0°C
Point d’éclair 146°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Baril métallique
Formule linéaire [CH3(CH2)3O]3P(O)
Indice de réfraction 1.4230 to 1.4250
Quantité 10 L
Beilstein 01,II,397
Merck Index 15,9781
Gravité spécifique 0.979
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,ethers,benzene,,carbon disulfide and most organic solvents
Viscosité 3.5 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 266.32
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tributyl phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.