Learn More
JULABO™ Plateau de support standard pour flacons Erlenmeyer
Pour une utilisation avec flacons Erlenmeyer. Convient au JULABO™ SW22/SW23.
207.00€ - 332.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Bain-marie à agitation SW22, SW23 |
---|---|
Type | Plateau de portoir |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10319530
|
JULABO™
8970363 |
15 flacons Erlenmeyer, 200 ml |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10767261
|
JULABO™
8970364 |
11 flacons Erlenmeyer, 250 à 300 ml |
307.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10580102
|
JULABO™
8970361 |
32 flacons Erlenmeyer, 50 ml |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10678241
|
JULABO™
8970360 |
45 flacons Erlenmeyer, 25 ml |
330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10379620
|
JULABO™
8970365 |
8 flacons Erlenmeyer, 500 ml |
207.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10710651
|
JULABO™
8970366 |
5 flacons Erlenmeyer, 1 000 ml |
332.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En métal
- Pour une utilisation JULABO™ SW/22SW/23
- Plusieurs tailles disponibles
- Choisissez un modèle pouvant contenir jusqu’à 5 x 1000 ml de flacons Erlenmeyer ou jusqu’à 45 x 25 ml
Spécification
Bain-marie à agitation SW22, SW23 | |
Plateau de portoir |