Learn More
JULABO™ Plateau de support standard pour flacons Erlenmeyer
Pour une utilisation avec flacons Erlenmeyer. Convient au JULABO™ SW22/SW23.
Marque: JULABO™ 8970365
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- En métal
- Pour une utilisation JULABO™ SW/22SW/23
- Plusieurs tailles disponibles
- Choisissez un modèle pouvant contenir jusqu’à 5 x 1000 ml de flacons Erlenmeyer ou jusqu’à 45 x 25 ml
Spécification
Bain-marie à agitation SW22, SW23 | |
Plateau de portoir | |
8 flacons Erlenmeyer, 500 ml |