Learn More
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène
Utilisez ces entonnoirs pour toute une variété d’applications d’embouteillage et de décantation dans l’industrie alimentaire. Les entonnoirs en PP transparents VITLAB™ possèdent une poignée pratique et un crochet de suspension. Parfaits pour les poudres et les liquides.
Marque:  Vitlab™ 41494
Code produit. 10622811
Description
Description
  • Entonnoir en PP transparent
  • Débit rapide grâce à une inclinaison de 60°
Spécification
Spécification
100mm
8mm
155 mm
Autoclavables
77 mm
222 ml
PP
60°
Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Nom du produit
Vitlab™ Entonnoir transparent en polypropylène > Capacité : 222 ml ; hauteur : 155 mm ; longueur : 77 mm