Learn More
Vitlab™ Bécher transparent en polypropylène
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers en polypropylène transparent VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle en relief bleu, facile à lire.
3.70€ - 88.10€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10129110
|
Vitlab™
440941 |
250 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10124322
|
Vitlab™
440941 |
250 ml |
43.84€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10333631
|
Vitlab™
441081 |
500 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10523822
|
Vitlab™
441081 |
500 ml |
52.15€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10190041
|
Vitlab™
442081 |
1000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10391572
|
Vitlab™
442081 |
1000 ml |
52.20€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10653751
|
Vitlab™
443081 |
2000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10370642
|
Vitlab™
443081 |
2000 ml |
88.10€
6 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavable sous condition à 121°C (2 bar) selon DIN EN 285
- Pour l’autoclavage, nous recommandons le modèle 440941 avec graduations gravées
Spécification
Polypropylène |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Vitlab™ Bécher transparent en polypropylène