Learn More
Vitlab™ Bécher transparent en polypropylène
Code produit. 10653751
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Code produit. 10653751
Marque: Vitlab™ 443081
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces béchers en PP pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les béchers en polypropylène transparent VITLAB™ possèdent une poignée stable facile à saisir et une échelle en relief bleu, facile à lire.
  • Bécher en polypropylène très transparent
  • Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
  • Autoclavable sous condition à 121°C (2 bar) selon DIN EN 285
  • Pour l’autoclavage, nous recommandons le modèle 440941 avec graduations gravées
Spécification
Diamètre (métrique) externe 150 mm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau PP
Hauteur (métrique) 215 mm