Learn More
Fisherbrand™ Pipettes de transfert transparentes non stériles en PEBD
Empêchent toute contamination croisée. Les pipettes de transfert transparentes non stériles Fisherbrand™ en PEBD sont fabriquées en plastique flexible incassable et sont conçues pour remplacer les pipettes Pasteur en verre. Pipettes graduées et non graduées disponibles dans différentes tailles et différents styles (par exemple, jumbo, tige fine, extra longues).
Marque: Fisherbrand™ 13459108
Description
- La poire intégrée élimine la nécessité de bouchage, de conditionnement, et d’autoclavage
- Les tiges flexibles se courbent pour échantillonner à partir de tubes étroits ou courts
- Leur surface à faible affinité réduit la perte de cellules et de protéines importantes due aux interactions
- Pipettes en plastique souple fabriquées en polyéthylène basse densité (PEBD) non toxique
- Non stériles, transparentes et entièrement recyclables
Spécification
PEBD | |
Non | |
Étalon | |
4 ml | |
Pipette de transfert |
50 | |
500/boîte | |
Goutte de 33 μl | |
150 mm |