Learn More
B Braun™ Seringue jetable en deux parties avec embout Luer centré unique Injekt™
En polypropylène / polyéthylène. La seringue jetable à deux parties Luer-Lock centrique B Braun™ Injekt™ Solo dispose de graduations à contraste élevé pour une lisibilité idéale.
Marque: B Braun™ 460670-1V
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En polypropylène / polyéthylène
- Piston vert
- Corps très transparent
- Graduation noire à contraste élevé, marquage permanent, lisibilité idéale
- Butée arrière sûre du piston
- Aspiration facile jusqu’au volume maximum
- Sans latex / sans PVC
- Sans huile de silicone
- Conditionnement stérile unique (en boîte de 100 pièces)
Spécification
ISO 7886-1 | |
Piston vert | |
Idéale pour les injections simples, les vaccinations et bien plus | |
Seringue en 2 parties Luer-Lock centrée | |
100/boîte | |
Luer-Lock centré | |
Stérile |
Polyéthylène, Polypropylène | |
Graduation noire | |
Oui | |
Oui | |
2 ml (utilisable jusqu’à 3 ml) | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
B Braun™ Seringue jetable en deux parties avec embout Luer centré unique Injekt™ > Volume : 2 à 3 ml ; Type de connexion : Luer-Lock centré
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu