Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
Marque:  Fisherbrand™ 1176-3974
Code produit. 11763974
  • 2155.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Autoclavables
  • Non jaunissante
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Hautement hydrophobe
  • Absence de produits dérivés du peroxyde
  • Résistance élevée aux déchirures incluse en série
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
  • Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS
6 mm
11,9 mm
2,95 mm
-50°C
Flexible
180°C
Autoclavable
Silicone
25 m
Idéale pour les travaux pharmaceutiques à haute pression et température, les biotechnologies et l’aérospatiale
Translucide
40 bars
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine > Dia. int. : 6 mm ; Dia. ext. : 11,9mm ; Longueur : 25 m ; Pression nominale :40 bar