missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRKCSH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 12148-1-AP-150UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
SET domain-containing proteins, such as SMYD2, catalyze lysine methylation.Spécification
PRKCSH | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
PRKCSH | |
80K H protein, AGE R2, G19P1, Glucosidase 2 subunit beta, Glucosidase II subunit beta, PCLD, PKCSH, PLD1, PRKCSH | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
19089, 300445, 5589 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
0.26 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
O08795, P14314 | |
Prkcsh | |
PRKCSH Fusion Protein Ag2796 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
PRKCSH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu