Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
Marque:  Fisherbrand™ 1175-8138
Code produit. 11758138
  • 1245.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Autoclavables
  • Non jaunissante
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Hautement hydrophobe
  • Absence de produits dérivés du peroxyde
  • Résistance élevée aux déchirures incluse en série
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
  • Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS
6,4 mm
12,8 mm
3,2 mm
-40°C
1 bar
Autoclavable
Silicone durci au platine
25 m
Idéal pour l’industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, les travaux à chaud
Translucide
200°C
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine > Diamètre intérieur : 6,4mm ; Dia. ext. : 12,8mm ; Longueur : 25 mm ; Pression nominale : 1 bar