Learn More
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine
Offrant un certain nombre d’avantages par rapport aux silicones classiques durcis au peroxyde. La tubulure translucide en silicone durci au platine Fisherbrand™ est disponible dans une gamme complète de tailles de stock.
Marque:  Fisherbrand™ 1172-8178
Code produit. 11728178
  • 1720.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Autoclavables
  • Non jaunissante
  • Finition brillante
  • Excellente qualité
  • Hautement hydrophobe
  • Absence de produits dérivés du peroxyde
  • Résistance élevée aux déchirures incluse en série
  • Durée de vie prolongée dans les pompes péristaltiques
  • Applications : biologie, pharmaceutique, biotechnologies, aérospatial et travaux à haute température
Spécification
Spécification
Approuvé FDA, BFR et WRAS
16,0 mm
22,4 mm
3,2 mm
-40°C
Flexible
200°C
Autoclavable
Silicone durci au platine
25 m
Idéal pour l’industrie biologique, pharmaceutique, biotechnologique, aérospatiale, les travaux à chaud
Translucide
1 bar
Nom du produit
Fisherbrand™ Tubulure translucide en silicone durci au platine > Diamètre intérieur : 16,0mm ; Dia. ext. : 22,4mm ; Longueur : 25 m ; Pression nominale : 1 bar