Learn More
Syngene™ Transilluminateur pour systèmes G:Box
Le transilluminateur UV Syngene™ pour systèmes G:Box est conçu pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV. Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
1130.00€ - 1790.00€
Spécification
Intensity | Fixe |
---|---|
Type de produit | Transilluminateur UV |
À utiliser avec (équipement) | Pour les systèmes G:Box |
Puissance | 230 W |
Dimensions (L x l x H) | 335 x 310 x 100 mm |
Code produit | Marque | Surface de filtration (métrique) | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de filtration (métrique) | Wavelength | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15809952
|
Syngene™
GX-2530L-E60 |
250 x 300 mm | 364 nm |
1600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15819952
|
Syngene™
GX-2530LM-E60 |
250 x 300 mm | 365/302 nm |
1790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15829952
|
Syngene™
GX-2530M-E60 |
250 x 300 mm | 302 nm |
1600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15839952
|
Syngene™
GX-2530S-E60 |
250 x 300 mm | 254 nm |
1600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15849942
|
Syngene™
GX-2020L-E60 |
200 x 200 mm | 364 nm |
1130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15849952
|
Syngene™
GX-2530SL-E60 |
250 x 300 mm | 254/364 nm |
1790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15859942
|
Syngene™
GX-2020LM-E60 |
200 x 200 mm | 365/302 nm |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15859952
|
Syngene™
GX-2530SM-E60 |
250 x 300 mm | 254/302 nm |
1790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15869942
|
Syngene™
GX-2020M-E60 |
200 x 200 mm | 302 nm |
1130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15879942
|
Syngene™
GX-2020S-E60 |
200 x 200 mm | 254 nm |
1130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15889942
|
Syngene™
GX-2020SL-E60 |
200 x 200 mm | 254/364 nm |
1320.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15899942
|
Syngene™
GX-2020SM-E60 |
200 x 200 mm | 254/302 nm |
1260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Fixe | |
Pour les systèmes G:Box | |
335 x 310 x 100 mm | |
230 V |
Transilluminateur UV | |
230 W | |
230 V 50 Hz 230 W | |
60 Hz |