Learn More
Syngene™ Transilluminateur pour systèmes G:Box
Le transilluminateur UV Syngene™ pour systèmes G:Box est conçu pour l’éclairage de tout échantillon excité par la lumière UV. Étanche pour permettre l’utilisation de gels humides sur la surface
Marque: Syngene™ GX-2530M-E60
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Spécification
Fixe | |
Transilluminateur UV | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
250 x 300 mm | |
230 V |
302 nm | |
Pour les systèmes G:Box | |
250 x 300 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
Syngene 2530M | |
60 Hz |