Learn More
Trans-diamminedichloropalladium(II), Premion™, 99,95 % (à base de métaux), Pd 49,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
sur devis
Identifiants chimiques
CAS | 14323-43-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H6N2Pd |
Poids moléculaire (g/mol) | 211.38 |
Numéro MDL | MFCD00011621 |
Clé InChI | WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion |
CID PubChem | 61732 |
Nom IUPAC | dichloropalladium d’azane |
SMILES | N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11351668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011037.02 |
0.5 g |
sur devis
0.50g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11361668
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011037.09 |
10 g |
sur devis
10g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14323-43-4 | |
211.38 | |
WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L | |
61732 | |
N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++] |
Cl2H6N2Pd | |
MFCD00011621 | |
diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion | |
dichloropalladium d’azane |
Spécification
trans-Diamminedichloropalladium(II) | |
Jaune | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011621 | |
diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion | |
WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L | |
dichloropalladium d’azane | |
61732 | |
99.95% | |
PD 49,9% min. |
14323-43-4 | |
Poudre cristalline | |
Cl2H6N2Pd | |
UN3077 | |
Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone | |
N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++] | |
211.38 | |
211.37 | |
Premion™ | |
2.5g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :9 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SUBSTANCES DANGEREUSES POUR L’ENVIRONNEMENT, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-269-3
missing translation for 'rtecsNumber' : RT3560000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante