Learn More
Trans-diamminedichloropalladium(II), Premion™, 99,95 % (à base de métaux), Pd 49,9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11351668
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14323-43-4
Formule moléculaire Cl2H6N2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 211.38
Numéro MDL MFCD00011621
Clé InChI WIEZTXFTOIBIOC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme diammine dichloropalladium, trans-diamminedichloropalladium ii, transpalladin, cl2pd.2nh3, trans-bisamminedichloropalladium, palladium chloride diamine, trans-dichlorodiammine palladium ii, trans-diamminedichloropalladium ii , premion
CID PubChem 61732
Nom IUPAC dichloropalladium d’azane
SMILES N.N.[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Diamminedichloropalladium(II)
Couleur Jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 0.5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; Soluble in NH4OH; Insoluble in chloroform, acetone
Poids de la formule 211.37
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PD 49,9% min.
Densité 2.5g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado