Learn More
trans-4-tert-pentylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific™
39.90€ - 132.00€
Identifiants chimiques
CAS 20698-30-0
Formule moléculaire C11H22O
Poids moléculaire (g/mol) 170.30
Numéro MDL MFCD00067157,MFCD00019356
Clé InChI VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol
CID PubChem 79302
Nom IUPAC 4-(2-méthylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
SMILES CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11427014
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21479.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11437014
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21479.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
20698-30-0
170.30
VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N
79302
CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1
C11H22O
MFCD00067157,MFCD00019356
4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol
4-(2-méthylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
Spécification
trans-4-tert-Pentylcyclohexanol
24°C to 27°C
C11H22O
4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol
CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1
170.30
170.3
20698-30-0
154°C to 156°C (40 mmHg)
MFCD00067157,MFCD00019356
VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N
4-(2-méthylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
79302
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante