Learn More
trans-4-tert-pentylcyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11437014
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20698-30-0
Formule moléculaire C11H22O
Poids moléculaire (g/mol) 170.30
Numéro MDL MFCD00067157,MFCD00019356
Clé InChI VDQZABQVXYELSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-tert-amylcyclohexanol, 4-tert-pentyl cyclohexanol, trans-4-tert-pentyl cyclohexanol, p-tert-amylcyclohexanol, trans-4-tert-pentylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-tert-pentyl, cyclohexanol, 4-1,1-dimethylpropyl, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexan-1-ol, 4-tert-pentylcyclohexanol, 4-2-methylbutan-2-yl cyclohexanol
CID PubChem 79302
Nom IUPAC 4-(2-méthylbutan-2-yl)cyclohexan-1-ol
SMILES CCC(C)(C)C1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-tert-Pentylcyclohexanol
Point de fusion 24°C to 27°C
Point d’ébullition 154°C to 156°C (40 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 170.3
Pourcentage de pureté 97%