Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trans-4-hydroxy-L-proline, 99+%
64.42€ - 1123.59€
Identifiants chimiques
CAS 51-35-4
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Clé InChI PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonyme trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
CID PubChem 5810
ChEBI CHEBI:18095
Nom IUPAC (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-acide carboxylique
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10326470
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
121780100
10 g Flacon en verre
64.42€
10g
10607662
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
121780250
25 g Flacon en verre
100.50€
25g
10336470
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
121781000
100 g Flacon en verre
285.42€
100g
11926601
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
121785000
500 g Flacon en verre
1123.59€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
51-35-4
131.13
trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
CHEBI:18095
C1C(CNC1C(=O)O)O
C5H9NO3
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
5810
(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-acide carboxylique
Spécification
trans-4-Hydroxy-L-proline
274.0°C to 275.0°C
0.2% (105°C, 3 hrs) max.
99+%
22,191
- 75.50 (20.00°C c=5,H2O)
trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-acide carboxylique
131.13
CHEBI:18095
99+%
51-35-4
Blanc
Authentique
C5H9NO3
15,4878
− 75.50
Solubility in water: 357.8g/L (20° c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
C1C(CNC1C(=O)O)O
95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
5810
131.13
Cristaux ou poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-091-9
Identifiant produit
  • trans-4-Hydroxy-L-proline