Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trans-4-hydroxy-L-proline, 99+%
Code produit. 10607662
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-35-4
Formule moléculaire C5H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 131.13
Clé InChI PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Synonyme trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
CID PubChem 5810
ChEBI CHEBI:18095
Nom IUPAC (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-acide carboxylique
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Hydroxy-L-proline
Point de fusion 274.0°C to 275.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 22,191
Merck Index 15,4878
Conditions de rotation spécifiques - 75.50 (20.00°C c=5,H2O)
Rotation spécifique − 75.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 357.8g/L (20° c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Poids de la formule 131.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • trans-4-Hydroxy-L-proline