Learn More
trans-4-hydroxy-D-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
89.60€ - 239.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3398-22-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 131.13 |
Numéro MDL | MFCD00065608 |
Clé InChI | PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh |
CID PubChem | 440074 |
ChEBI | CHEBI:27992 |
Nom IUPAC | 4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid |
SMILES | OC1CNC(C1)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15423687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27421.MD |
250 mg |
89.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347249
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27421.03 |
1 g |
239.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3398-22-9 | |
131.13 | |
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N | |
440074 | |
4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid |
C5H9NO3 | |
MFCD00065608 | |
trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh | |
CHEBI:27992 | |
OC1CNC(C1)C(O)=O |
Spécification
trans-4-Hydroxy-D-proline | |
3398-22-9 | |
MFCD00065608 | |
PMMYEEVYMWASQN-UHFFFAOYNA-N | |
4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid | |
440074 | |
131.13 |
∽260°C (decomposition) | |
C5H9NO3 | |
trans-4-hydroxy-d-proline, 2r,4s-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-hyp-oh, d-proline, 4-hydroxy-, 4s, 2r,4s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid, d-hydroxyproline, ambotzhaa1169, pubchem9966, d-hyp-oh | |
OC1CNC(C1)C(O)=O | |
131.13 | |
CHEBI:27992 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only