Learn More
trans-4-hydroxy-D-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | trans-4-Hydroxy-D-proline |
Point de fusion | ∽260°C (decomposition) |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 131.13 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Nom du produit
trans-4-hydroxy-D-proline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu