Learn More
Trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-propylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™
47.05€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 132123-39-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H23F3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.41 |
Numéro MDL | MFCD09839001 |
Clé InChI | RRKRBRVTKIRLHH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluorobiphenyl, 1,2,3-trifluoro-5-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl |
CID PubChem | 15014921 |
Nom IUPAC | 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propylcyclohexyl)phényl]benzène |
SMILES | CCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsElle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
132123-39-8 | |
332.41 | |
RRKRBRVTKIRLHH-UHFFFAOYSA-N | |
15014921 | |
CCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F |
C21H23F3 | |
MFCD09839001 | |
3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluorobiphenyl, 1,2,3-trifluoro-5-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl | |
1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propylcyclohexyl)phényl]benzène |
Spécification
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl | |
C21H23F3 | |
3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluorobiphenyl, 1,2,3-trifluoro-5-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl | |
RRKRBRVTKIRLHH-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propylcyclohexyl)phényl]benzène | |
15014921 | |
99% |
132123-39-8 | |
MFCD09839001 | |
Slightly soluble in water. | |
CCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F | |
332.41 | |
332.4 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante