Learn More
Trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-propylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 15432896
Trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-propylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15432896
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15432896
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H56790.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Elle est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 132123-39-8
Formule moléculaire C21H23F3
Poids moléculaire (g/mol) 332.41
Numéro MDL MFCD09839001
Clé InChI RRKRBRVTKIRLHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluorobiphenyl, 1,2,3-trifluoro-5-4-4-propylcyclohexyl phenyl benzene, 4'-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-propylcyclohexyl biphenyl, 4-trans-4-propylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-propylcyclohexyl biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-propylcyclohexyl
CID PubChem 15014921
Nom IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-[4-(4-propylcyclohexyl)phényl]benzène
SMILES CCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-propylcyclohexyl)biphenyl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 332.4
Pourcentage de pureté 99%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-propylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™ >