Learn More
trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™
47.05€ - 188.00€
Identifiants chimiques
CAS | 137019-95-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C23H27F3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 360.464 |
Numéro MDL | MFCD09839002 |
Clé InChI | PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl |
CID PubChem | 15702087 |
Nom IUPAC | 1,2,3-trifluoro-5-[4 (4 -pentylcyclohexyl)phényl]benzène |
SMILES | CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F |
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsIl est utilisé comme intermédiaire médical.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
137019-95-5 | |
360.464 | |
PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N | |
15702087 | |
CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F |
C23H27F3 | |
MFCD09839002 | |
3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl | |
1,2,3-trifluoro-5-[4 (4 -pentylcyclohexyl)phényl]benzène |
Spécification
trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl | |
C23H27F3 | |
3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl | |
CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F | |
360.464 | |
360.46 |
137019-95-5 | |
MFCD09839002 | |
PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3-trifluoro-5-[4 (4 -pentylcyclohexyl)phényl]benzène | |
15702087 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante