Learn More
trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 15442766
trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15442766
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15442766
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H56562.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire médical.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec Incompatible avec les agents oxydants. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137019-95-5
Formule moléculaire C23H27F3
Poids moléculaire (g/mol) 360.464
Numéro MDL MFCD09839002
Clé InChI PRYCYWMMSZSXBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 4'-trans-4-pentylcyclohexyl-3,4,5-trifluoro-biphenyl, 3, 4, 5-trifluoro-4'-trans-4-pentylcyclohexyl biphenyl, trans-3,4,5-trifluoro-4'-4-n-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-1s,4r-4-pentylcyclohexyl-1,1'-biphenyl, acmc-20aa5x, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4/'-4-pentylcyclohexyl biphenyl, 3,4,5-trifluoro-4'-4-pentyl-cyclohexyl biphenyl
CID PubChem 15702087
Nom IUPAC 1,2,3-trifluoro-5-[4 (4 -pentylcyclohexyl)phényl]benzène
SMILES CCCCCC1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC(=C(C(=C3)F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-3,4,5-Trifluoro-4'-(4-n-pentylcyclohexyl)biphenyl
Quantité 5 g
Poids de la formule 360.46
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotBG150551 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
trans-3,4,5-trifluoro-4’-(4-n-pentylcyclohexyl)biphényle, 99 %, Thermo Scientific™ >