Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND S
Colonne PLOT à polarité moyenne sans libération de particules pour une analyse uniforme et reproductible des composés apolaires et polaires.
520.00€ - 944.82€
Spécification
Phase stationnaire | TracePLOT™ TG-BOND S |
---|---|
Température max. | Jusqu’à 200°C |
À utiliser avec (application) | GC pour les composés non polaires et mi-polaires |
Polarité | Mi-polaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10056124
|
Thermo Scientific™
26006-6000 |
15 m | 0,32 mm |
632.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10299274
|
Thermo Scientific™
26006-6030 |
30 m | 0,32 mm |
840.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10118094
|
Thermo Scientific™
26006-6090 |
30 m | 0,53 mm |
944.82€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10690056
|
Thermo Scientific™
26006-6060 |
15 m | 0.53 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Pour une analyse homogène et reproductible des composés polaires et apolaires, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase solide de divinylbenzène 4-vinylpyridine à polarité intermédiaire et les particules sont incorporées dans la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :- Composés apolaires et polaires
- CP-PoraPLOT S
- Supel-G45
- Rt™-S-BOND
Spécification
TracePLOT™ TG-BOND S | |
Jusqu’à 200°C | |
GC pour les composés non polaires et mi-polaires | |
Mi-polaire |