Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND S
Colonne PLOT à polarité moyenne sans libération de particules pour une analyse uniforme et reproductible des composés apolaires et polaires.
Marque: Thermo Scientific™ 26006-6090
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Pour une analyse homogène et reproductible des composés polaires et apolaires, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase solide de divinylbenzène 4-vinylpyridine à polarité intermédiaire et les particules sont incorporées dans la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :- Composés apolaires et polaires
- CP-PoraPLOT S
- Supel-G45
- Rt™-S-BOND
Spécification
0,53 mm | |
TracePLOT™ TG-BOND S | |
GC pour les composés non polaires et mi-polaires | |
30 m |
0,53 mm | |
Jusqu’à 200°C | |
20 μm | |
Mi-polaire |