Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-ALC1
Analysez l’alcool dans le sang avec cette colonne à très faible bleeding pour une sensibilité et une reproductibilité accrues
Marque: Thermo Scientific™ 26074-3960
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Améliorez la sensibilité et la reproductibilité des analyses d’alcoolémie à l’aide des colonnes TG-ALC Plus I Thermo Scientific™ TraceGOLD™.
Redéfinissez vos attentes en matière de GC :- Faible ressuage pour un excellent rapport signal-bruit, une sensibilité et une précision de masse excellentes
- Une durée d’analyse rapide facilite la séparation complète des alcools dans le sang.
- La phase d’inertie supérieure garantit une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
- Applications
- Analyse de l’alcoolémie
- Anesthésiques d’inhalation réutilisés
- γ-hydroxybutyrique (GHB)
- γ-butyrolactone (GBL)
- Glycols
- Solvants industriels courants
- Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
- Une réduction du bleeding permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui entraîne une productivité accrue.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
- La phase exclusive facilite l’analyse de composants difficiles à analyser
- Rtx™ BAC Plus 1
- Rtx™ BAC Plus 2
Spécification
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-ALC1 | |
GC-MS |
TraceGOLD | |
260°C | |
30 m |