Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-ALC1
Code produit. p-4522377 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,32 mm
0,53 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13436846
Marque: Thermo Scientific™ 260743390
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Analysez l’alcool dans le sang avec cette colonne à très faible bleeding pour une sensibilité et une reproductibilité accrues
Améliorez la sensibilité et la reproductibilité des analyses d’alcoolémie à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus I.
Redéfinissez vos attentes en matière de GC :
  • Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
  • Une durée d’analyse rapide facilite la séparation complète des alcools dans le sang.
  • La phase d’inertie supérieure garantit une excellente forme de pic et une sensibilité optimale.
  • Applications
  • Analyse de l’alcoolémie
  • Anesthésiques d’inhalation réutilisés
  • γ-hydroxybutyrique (GHB)
  • γ-butyrolactone (GBL)
  • Glycols
  • Solvants industriels courants
Une révolution des performances avec un faible bleeding et une excellente inertie :
  • Une colonne stable à faible bleeding permet d’obtenir des résultats cohérents.
  • Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes présents en faibles concentrations.
  • Une réduction du bleeding des colonnes permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui permet d’accroître la productivité.
  • Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité entre chaque cycle et chaque lot.
  • Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
  • La phase exclusive facilite l’analyse de composants difficiles à analyser
Semblable à :
  • Rtx™ BAC Plus 1
  • Rtx™ BAC Plus 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température max. 260°C
Diamètre (métrique) 0,32 mm
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Gamme de produits TraceGOLD
Phase stationnaire TG-ALC Plus I
À utiliser avec (application) Confirmation à double colonne GC-MS ou TG-ALC Plus II lors de l’utilisation de GC-FID
Épaisseur du film 1,8 μm
Longueur (métrique) 30 m
Description Colonne GC TraceGOLD TG-ALC PLUS I, 30 m x 0,32 mm X 1,8 μm