Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-5MS
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
Marque: Thermo Scientific™ 26098-2240
Description
Utilisez la phase MS la plus couramment utilisée en chromatographie en phase gazeuse grâce à la colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS à phase à 5 % de phényl.
- Phase à polarité faible, 5 % diphényl / 95 % diméthyl polysiloxane
- Faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents
- Inertie exceptionnelle idéale pour l’analyse de composés actifs
- Équivaut à la phase USP G27
- Similaire à Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommandé dans les cas suivants :
- Composés semi-volatils
- Phénols
- Amines
- Solvants résiduels et impuretés de solvants
- Stupéfiants
- Pesticides
- Congénères de PCB
- Mélanges Aroclor
Spécification
330/350°C | |
0,32 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 MS | |
Analyse des composés actifs, GC/MS pour l’analyse des composés actifs | |
30 m | |
Épaisseur de 0,5 µm ; dia. int. de 0,32 mm ; 30 m de longueur |
0,32 mm | |
TraceGOLD | |
G27, G36 | |
0,5 μm | |
Faiblement polaire |