Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-200MS
Colonnes à polarité moyenne exceptionnellement inertes présentant une sélectivité et un ordre d’élution optimisés pour les séparations difficiles
311.00€ - 591.12€
Spécification
Diamètre (métrique) interne | 0,15 mm |
---|---|
Type | Colonne capillaire GC |
Température max. | -20 à 320/340 C |
À utiliser avec (application) | Analyse de silice |
Épaisseur du film | 0,15 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13488018
|
Thermo Scientific™
26084-2760 |
0,15 mm | 0,15 μm | 20 m |
591.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13478018
|
Thermo Scientific™
26084-2750 |
0.15 mm | 0.15 μm | 10 m |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Phase polaire, phase solide trifluoropropylméthyl polysiloxane résolvant les composés qui ne peuvent pas l’être par les phases phényl et cyano
- Stabilité thermique exceptionnelle et bleeding faible
- Adaptée à une utilisation avec des détecteurs sensibles tels que les ECD, NPD et MS
- Colonne de confirmation en combinaison avec une autre colonne GC
- Équivaut à la phase USP G6
- Similaire à Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
Spécification
0,15 mm | |
-20 à 320/340 C | |
0,15 μm |
Colonne capillaire GC | |
Analyse de silice |