Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-200MS
Colonnes à polarité moyenne exceptionnellement inertes présentant une sélectivité et un ordre d’élution optimisés pour les séparations difficiles
Marque: Thermo Scientific™ 26084-2750
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Polar phase, trifluoropropylmethyl polysiloxane solid phase resolves compounds that phenyl and cyano phases cannot
- Outstanding thermal stability and low bleed
- Suitable for use with sensitive detectors including ECDs, NPDs and MS
- Confirmation column in combination with another GC column
- Equivalent to USP G6 phase
- Similar to Rtx™-200MS, DB-200, DB-210
Spécification
0.15 mm | |
32.8 ft. | |
Silica Analysis | |
10 m |
GC Capillary Column | |
-20°C to +320/340°C | |
0.15 μm |