Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données WiFi TraceableLIVE™ pour le CO2 avec système de notification à distance
Maintenant avec le plan d’abonnement GRATUIT TraceableLIVE (pour un seul utilisateur) ! Le moyen simple, efficace et fiable de rester connecté à vos environnements critiques. Restez connecté avec une surveillance à distance en direct et sécurisée où que vous soyez.
Marque:  Fisherbrand™ 6101108
Code produit. 15678085
  • 754.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Datalogger
Audible, Visual
D’un laboratoire d’étalonnage certifié ISO/IEC 17025 (Cert. N° 1750.01) laboratoire détalonnage agréé A2LA
Qualité de l’air, laboratoires respiratoires, recherche sur les biocarburants, stockage contrôlé, maisons vertes
plusmn;0,4°°C
0,01% HR
32°F to 122°F
Digital
TraceableLIVE
Paramètres : CO2 (externe), température, humidité
plusmn;3 % HR (entre 5 et 75 %), sinon plusmn;5 % HR
0 à 100%
0,01°
0°C à 50°C
Vidéos
  • Fisherbrand TraceableLIVE
    Fisherbrand TraceableLIVE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand TraceableLIVE
    FDS
    Documents Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Enregistreur de données WiFi TraceableLIVE™ pour le CO2 avec système de notification à distance > Enregistreur de données WiFi TraceableLIVE pour le CO2 avec système de notification à distance ; Paramètres : CO2 (externe), température, humidité