Description
- De conception moderne, avec un boîtier en métal poli et un support caoutchouté, le minuteur Traceable est un ajout intéressant pour tout laboratoire.
- Utilisez la fonction d’avance rapide pour régler rapidement le temps de compte à rebours.
- Réglez le temps du compte à rebours de 99 minutes 59 secondes à 1 seconde avec une précision de 0,01 %.
- Parmi les caractéristiques supplémentaires, on retrouve la mémoire Automatic-Bounceback™ pour une synchronisation répétitive, un chronomètre et un support antidérapant.
- Les touches de grande taille et l’écran de 1 pouce facilitent la définition de l’heure et sa lecture dans tout le laboratoire.
- Petite taille de 2 5/8 x 2 1/2 x 11/16 pouces, facilite le transport manuel du minuteur ou son déplacement à divers endroits, le cas échéant.
- L'affichage clignote en cas d'alarme
- Pas de bruit audible lors de l'appui sur les boutons
- La fréquence du son de l'alarme est plus faible
- Arrêt automatique après 5 minutes
Spécification
Minuteur, monocanal | |
Oui | |
TraceableLIVE | |
Certificat Traceable numéroté individuellement en série, face arrière aimantée, support béquille et pile | |
NIST, ISO 17025, A2LA | |
99 minutes 59 secondes | |
2 5/8 x 11/16 x 2 1/2 po. |
Digital | |
Audible | |
12 mois | |
1 | |
0,01% | |
1 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Minuteur d’arrêt automatique Traceable™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu