Learn More
Fisherbrand™ Codes promo d’abonnement TraceableLIVE™
TraceableLIVE™ Subscription Coupon Codes with simplified cloud monitoring for critical environments.
Marque:  Fisherbrand™ 6300337
Code produit. 17876111
  • 220.48€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les produits TraceableLIVE™ surveillent en toute sécurité vos environnements critiques et avertissent votre smartphone, votre tablette ou votre PC en cas de problème. Profitez des notifications pour avoir l’esprit tranquille : tous les membres de votre équipe peuvent recevoir des e-mails, des SMS et des notifications push sur les environnements que vous surveillez.
  • Affichage à distance de l’historique d’enregistrement des données
  • Génération de rapports et contrôle des paramètres d’alarme en toute simplicité
  • Les produits Traceable™ sont étalonnés selon les normes NIST pour répondre plus facilement aux exigences en matière de qualité et de réglementation
  • Envoi simplifié des rapports de données numériques chaque fois que vous en avez besoin
  • Personnalisation de votre rapport en fonction du lieu, de l’appareil, de la plage de dates et du format du rapport
Spécification
Spécification
Appareils Traceable™ compatibles
Code promo
Carte avec code promo et code QR uniques
code promo d’abonnement standard de 2 an
Surveillance dans le cloud
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Codes promo d’abonnement TraceableLIVE™ > Codes promo d’abonnement TraceableLIVE™ ; Description : code promo d’abonnement standard de 2 an