Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Subscription Coupon Codes
TraceableLIVE™ Subscription Coupon Codes with simplified cloud monitoring for critical environments.
106.00€ - 351.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Appareils Traceable™ compatibles |
---|---|
Type de produit | Code promo |
À utiliser avec (application) | Surveillance dans le cloud |
Comprend | Carte avec code promo et code QR uniques |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17866111
|
Fisherbrand™
|
code promo d’abonnement standard de 1 an |
106.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17876111
|
Fisherbrand™
|
code promo d’abonnement standard de 2 an |
212.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17886111
|
Fisherbrand™
|
Code promo d’abonnement premium de 1 an |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17896111
|
Fisherbrand™
|
Code promo d’abonnement premium de 2 an |
351.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FREE - Try TraceableLIVE for free. Get Premium benefits for 30 days.- E-mail and push alarms
- 1 user only
- 1 month rolling data storage
- Up to 3 devices can be added to the account
- Calibration due and other notifications
- E-mail and push alarms
- Unlimited users
- Unlimited data storage
- No limit to devices that can be added to account (each device must have subscription)
- Calibration due and other notifications
- Reports: PDF, Secured PDF, CSV and VFC
- Pre-loaded templates set up for monitoring Spex™ chemical products
- E-mail and push alarms
- Unlimited users
- Unlimited data storage
- Apple Watch compatibility
- SMS text notifications included
- Voice notification escalation
- No limit to devices that can be added to account (each device must have subscription)
- Create Recurring Reports: PDF, Secured PDF, CSV and VFC
- Create your own monitoring and notification templates
- Unlimited templates
- Pre-loaded templates set up for monitoring Spex chemical products
- 21 CFR Part 11 compliance**
Spécification
Appareils Traceable™ compatibles | |
Code promo | |
Surveillance dans le cloud | |
Carte avec code promo et code QR uniques |